Principaux documents
COM448637630
Combi-Blocks, Inc.
2-[2-Methyl-7-(trifluoromethyl)-1h-indol-3-yl]ethanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[2-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F3N2.ClH/c1-7-8(5-6-16)9-3-2-4-10(11(9)17-7)12(13,14)15;/h2-4,17H,5-6,16H2,1H3;1H
Clé InChI
XNDORQLPOLINRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1779
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1779