Key Documents
COM448637236
Combi-Blocks, Inc.
4,7-Dichloro-1h-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4,7-dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2/c10-5-1-2-6(11)8-4(5)3-7(12-8)9(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
Clé InChI
LMYQVAQDBJJBEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1278
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1278