Principaux documents
COM448636920
Combi-Blocks, Inc.
5-Ethyl-2-(2-piperidinylmethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-ethyl-2-(2-piperidinylmethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-2-11-6-7-13(15-10-11)9-12-5-3-4-8-14-12/h6-7,10,12,14H,2-5,8-9H2,1H3
Clé InChI
DRRSLOPRTNQECX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-0890
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-0890