Principaux documents
COM448635644
Combi-Blocks, Inc.
3-(Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c12-14(13,11-6-1-2-7-11)9-4-3-5-10-8-9/h3-5,8H,1-2,6-7H2
Clé InChI
MXJUPPYEPZUGLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7052
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7052