Principaux documents
COM448635180
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-mercapto-5-nitropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-5-nitro-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O2S/c6-4-1-3(8(9)10)2-7-5(4)11/h1-2H,(H,7,11)
Clé InChI
JLXXADZVLHJOSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1340
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1340