Principaux documents
COM448632039
Combi-Blocks, Inc.
4-Cyano-2-fluoro-5-isobutoxy-1,3-phenyldiboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-fluoro-6-isobutoxy-2,4-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C23H34B2FNO5/c1-14(2)13-28-17-11-16(24-29-20(3,4)21(5,6)30-24)19(26)18(15(17)12-27)25-31-22(7,8)23(9,10)32-25/h11,14H,13H2,1-10H3
Clé InChI
QXQCOEPFJNFWOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1069
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1069