Principaux documents
COM448631875
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetyl-7-bromochromen-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.08
Numéro MDL:
Iupac Name
3-acetyl-7-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-6(13)9-4-7-2-3-8(12)5-10(7)15-11(9)14/h2-5H,1H3
Clé InChI
SSYBUBRVVKSXGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944