Principaux documents
COM448631658
Combi-Blocks, Inc.
4-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]morpholine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c13-11-2-1-3-12(10-11)16-9-6-14-4-7-15-8-5-14/h1-3,10H,4-9H2
Clé InChI
YZKFMBAOEVINLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2623
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2623