Principaux documents
COM448631399
Combi-Blocks, Inc.
4-(Pyridin-3-ylmethoxy)benzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(3-pyridinylmethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c15-9-11-3-5-13(6-4-11)16-10-12-2-1-7-14-8-12/h1-8,15H,9-10H2
Clé InChI
GUSJGHNKAZXTSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2204
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2204