Principaux documents
COM448631230
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-propylbenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-propylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-2-7-11-14(12,13)9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Clé InChI
CZRKEJQELXKHAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1962
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1962