Documents
COM448631162
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-methoxyphenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-14-12-7-5-6-11(10-12)13-8-3-2-4-9-13/h5-7,10H,2-4,8-9H2,1H3
Clé InChI
GZGYOLIWTUXMAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1830
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1830