Principaux documents
COM448630098
Combi-Blocks, Inc.
4-bromo-N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO2S/c9-7-1-3-8(4-2-7)14(12,13)11-6-5-10/h1-4,11H,5-6H2
Clé InChI
IQQUVNLTSMUXLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0096
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0096