Principaux documents
COM448622965
Combi-Blocks, Inc.
t-Butyl N-Cbz-DL-Phenylalaninamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.45
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 1-benzyl-2-(tert-butylamino)-2-oxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C21H26N2O3/c1-21(2,3)23-19(24)18(14-16-10-6-4-7-11-16)22-20(25)26-15-17-12-8-5-9-13-17/h4-13,18H,14-15H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)
Clé InChI
OBTQDPUTTRNHEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0909
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0909