Principaux documents
COM448622957
Combi-Blocks, Inc.
N-Phenyl 2-(BOC-amino)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-anilino-1-methyl-2-oxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O3/c1-10(15-13(18)19-14(2,3)4)12(17)16-11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
OUOCJOYAOSCKKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0899
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0899