Principaux documents
COM448622773
Combi-Blocks, Inc.
3-(6-Methoxypyridin-3-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(6-methoxy-3-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-17-12-6-5-11(8-14-12)9-3-2-4-10(7-9)13(15)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
QFMUHRGHSOZYJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0565
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0565