Key Documents
COM448622546
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 4-(3-nitrophenyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.27
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3'-nitro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H13NO4/c1-2-20-15(17)12-8-6-11(7-9-12)13-4-3-5-14(10-13)16(18)19/h3-10H,2H2,1H3
Clé InChI
WCZWAMAIMGEQNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0208
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0208