Principaux documents
COM448622535
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-[4-(benzyloxy)phenyl]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.37
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H18O3/c1-23-21(22)20-10-6-5-9-19(20)17-11-13-18(14-12-17)24-15-16-7-3-2-4-8-16/h2-14H,15H2,1H3
Clé InChI
NRZAIIOLJCQPEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0195
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0195