Key Documents
COM448622455
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-fluoro-3'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FN/c1-10-8-13(6-7-14(10)15)12-4-2-11(9-16)3-5-12/h2-8H,1H3
Clé InChI
MYTGNPVETVZUNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0087
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0087