Principaux documents
COM448622369
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-6-methylpyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.06
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-methylpyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-4-3-12-6(7(9)10-4)2-5(11-12)8(13)14/h2-3H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
TXXSBANFEFKALP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0511
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0511