Principaux documents
COM448622104
Combi-Blocks, Inc.
1-Boc-6-Methoxyindole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-14(2,3)18-13(16)15-8-7-10-5-6-11(17-4)9-12(10)15/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
OZWDNKUOSIOAPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0153
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0153