Principaux documents
COM448621575
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-propylbenzoimidazole-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 1-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-3-6-14-8-13-10-5-4-9(7-11(10)14)12(15)16-2/h4-5,7-8H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
GDXJOKAIOKZAQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1608
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1608