Principaux documents
COM448621548
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-ethyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-ethyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-3-13-7-12-9-5-4-8(6-10(9)13)11(14)15-2/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NIXOFQRQEJNWRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1558
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1558