Principaux documents
COM448620832
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Diethyl 2-Bromo-4-trifluoromethoxybenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-N,N-diethyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H13BrF3NO3S/c1-3-16(4-2)20(17,18)10-6-5-8(7-9(10)12)19-11(13,14)15/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
TZYAQTDLDGIJMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6409
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6409