Principaux documents
COM448620778
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2/c11-9-5-4-6-10(12-9)13-7-2-1-3-8-13/h4-6H,1-3,7-8H2
Clé InChI
YHQZMCNKHWPFBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6331