Principaux documents
COM448620698
Combi-Blocks, Inc.
N-Benzyl 3-bromo-5-trifluoromethylbenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.21
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H11BrF3NO2S/c15-12-6-11(14(16,17)18)7-13(8-12)22(20,21)19-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,19H,9H2
Clé InChI
WZZMSPJCUFJYLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6223
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6223