Principaux documents
COM448620651
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-N-pentylbenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-pentylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H16BrNO2S/c1-2-3-6-9-13-16(14,15)11-8-5-4-7-10(11)12/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
Clé InChI
FQFQJMKWUBSIRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6155
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6155