Principaux documents
COM448620524
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.41
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H22O3Si/c1-14(2,3)18(5,6)17-12-9-7-8-11(10-12)13(15)16-4/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
QTPQDOOFCLYBBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4265
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4265