Principaux documents
COM448620209
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-propyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-3-6-10-7-4-5-8(10)9(11)12-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
UIJLZYYUXCXFCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3873
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3873