Principaux documents
COM448620200
Combi-Blocks, Inc.
2,2-Dimethyl 1,3-dihydroindene-2,2-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.25
Numéro MDL:
Iupac Name
dimethyl 1,3-dihydro-2H-indene-2,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H14O4/c1-16-11(14)13(12(15)17-2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
PGPSCACBHUTBEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3862
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3862