Principaux documents
COM448620150
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Bromophenyl)ethanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.54
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-bromophenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Clé InChI
UDIYJINUTANDCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3788
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3788