Principaux documents
COM448619996
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-8-3-1-4-9(7-8)12-6-2-5-10(12)13/h1,3-4,7H,2,5-6H2
Clé InChI
AFHUWZFARIICFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3525
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3525