Principaux documents
COM448619849
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-ethyl-2-fluoroaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.53
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-N-ethyl-2-fluoroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrFN.ClH/c1-2-11-8-4-3-6(9)5-7(8)10;/h3-5,11H,2H2,1H3;1H
Clé InChI
HIYCNPLPHMNKJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3278
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3278