Principaux documents
COM448619608
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl 2-bromo-4-chloroaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.96
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrClN.ClH/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8;/h2-4,10H,1H3;1H
Clé InChI
MTOMIVPYZKFEBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2882
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2882