Principaux documents
COM448619601
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-N,4-dimethylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.54
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-N,4-dimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9;/h3-5,10H,1-2H3;1H
Clé InChI
PNZGUBHSBZUZGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2873
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2873