Principaux documents
COM448619091
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Difluoropyridine-4-boronic acid hydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.92
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,5-difluoro-4-pyridinylboronic acid hydrate
Inchi Code
1S/C5H4BF2NO2.H2O/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11;/h1-2,10-11H;1H2
Clé InChI
OBPSIAAOXPAATC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FO-2302
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FO-2302