Principaux documents
COM448618494
Combi-Blocks, Inc.
(4-[2-(Oxan-4-ylsulfanyl)ethoxy]phenyl)boranediol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylsulfanyl)ethoxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H19BO4S/c15-14(16)11-1-3-12(4-2-11)18-9-10-19-13-5-7-17-8-6-13/h1-4,13,15-16H,5-10H2
Clé InChI
SPDDQGVIIKXIHU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FB-1320
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FB-1320