Principaux documents
COM448617648
Combi-Blocks, Inc.
4-[(3-Carboxypropyl)amino]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(3-carboxypropyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c13-10(14)2-1-7-12-9-5-3-8(4-6-9)11(15)16/h3-6,12H,1-2,7H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
PJLWLUKAGLDSHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5470
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5470