Principaux documents
COM448617557
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(isopropylcarbamoyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.26
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-[(isopropylamino)carbonyl]benzoate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-8(2)13-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12(15)16-3/h4-8H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
YDJNKBLBCLNXJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5331