Principaux documents
COM448617168
Combi-Blocks, Inc.
3'-(Methylthio)biphenyl-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H12O2S/c1-17-13-7-3-5-11(9-13)10-4-2-6-12(8-10)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
YQYOLHQFXAEDTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4850
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4850