Principaux documents
COM448616891
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-diethyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C11H14FNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
IOVYXBLAGKVAGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4515
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4515