Principaux documents
COM448616873
Combi-Blocks, Inc.
N-Butyl 3-Bromobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-N-butylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-2-3-7-13-11(14)9-5-4-6-10(12)8-9/h4-6,8H,2-3,7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
FKQYEUJITUURPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4494
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4494