Principaux documents
COM448616525
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 2-(3-nitropyridin-2-yl)malonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dimethyl 2-(3-nitro-2-pyridinyl)malonate
Inchi Code
1S/C10H10N2O6/c1-17-9(13)7(10(14)18-2)8-6(12(15)16)4-3-5-11-8/h3-5,7H,1-2H3
Clé InChI
ZGJBYLKQNZJCFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4088