Key Documents
COM448616413
Combi-Blocks, Inc.
(2-Isopropoxy-6-methylpyridin-4-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.03
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-isopropoxy-6-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H14BNO3/c1-6(2)14-9-5-8(10(12)13)4-7(3)11-9/h4-6,12-13H,1-3H3
Clé InChI
XCJDJTCEYMABBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1085
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1085