Key Documents
COM448615590
Combi-Blocks, Inc.
2-Benzyloxy-5-methylpyridine-3-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-5-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H14BNO3/c1-10-7-12(14(16)17)13(15-8-10)18-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,16-17H,9H2,1H3
Clé InChI
NVGSTMYZWMKVPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6594
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6594