Principaux documents
COM448615116
Combi-Blocks, Inc.
5-(3-Boronophenyl)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-[3-(dihydroxyboryl)phenyl]pentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO4/c13-11(14)7-2-1-4-9-5-3-6-10(8-9)12(15)16/h3,5-6,8,15-16H,1-2,4,7H2,(H,13,14)
Clé InChI
XGGDWAPJLLSYBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5262
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5262