Key Documents
COM448614904
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Cyclopropyl-1-hydroxyethyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.05
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-(2-cyclopropyl-1-hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO3/c13-11(7-8-1-2-8)9-3-5-10(6-4-9)12(14)15/h3-6,8,11,13-15H,1-2,7H2
Clé InChI
DASSTERGXUSUJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4785
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4785