Principaux documents
COM448614475
Combi-Blocks, Inc.
4-(N-Cyclohexyl-N-(4-methoxybenzyl)sulfamoyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{[cyclohexyl(4-methoxybenzyl)amino]sulfonyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C20H26BNO5S/c1-27-19-11-7-16(8-12-19)15-22(18-5-3-2-4-6-18)28(25,26)20-13-9-17(10-14-20)21(23)24/h7-14,18,23-24H,2-6,15H2,1H3
Clé InChI
NRLGPZDODJYKCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3592
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3592