Principaux documents
COM448613731
Combi-Blocks, Inc.
6-Methylpyridine-2-boronic acid, mono-lithium salt
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.88
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium hydrogen 6-methyl-2-pyridinylboronate
Inchi Code
1S/C6H7BNO2.Li/c1-5-3-2-4-6(8-5)7(9)10;/h2-4,9H,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
RXQZELBTVQZTFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2391
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2391