Principaux documents
COM448613125
Combi-Blocks, Inc.
(1-Ethyl-6-fluoro-1,3-benzodiazol-5-yl)boronic acid
About This Item
Poids moléculaire :
208
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BFN2O2/c1-2-13-5-12-8-3-6(10(14)15)7(11)4-9(8)13/h3-5,14-15H,2H2,1H3
Clé InChI
BVMYUHACENTXSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0403
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0403