Key Documents
COM448612161
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-cyclopentyl-5-fluoro-2-nitroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-cyclopentyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C11H12BrFN2O2/c12-8-5-11(15(16)17)10(6-9(8)13)14-7-3-1-2-4-7/h5-7,14H,1-4H2
Clé InChI
BLQQQCGCZYHGCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2908
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2908